Läs mer
Dimetylsulfat, TRC
Produktkod. 30004650
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30004650 10 g
1 options
Produktkod. 30004650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47930510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2H6O4S
Kvantitet 10 g
Synonym Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
LEDER COS(=O)(=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Formel vikt 125.9987
Procent renhet >95%