Läs mer
Dimetylsulfid, 99+%
Produktkod. 11398217
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398217 250 mL 250ml
11308227 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022949.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.11 SEK
    461.65 SEK / 250ml
    Save 52.46 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62,13 g/mol
Dimetylsulfid används som en undanträngbar ligand i klor(dimetylsulfid)guld(I) och andra koordinationsföreningar, som ett reduktionsmedel i ozonolysreaktioner såväl som en matsmakkomponent. Vidare används det för framställning av dimetylsulfoxid, som är ett vanligt och viktigt industriellt lösningsmedel. Den finner tillämpning inom petroleumindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-18-3
Molekylformel C2H6S
Molekylvikt (g/mol) 62.13
MDL-nummer MFCD00008562
InChI-nyckel QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
LEDER CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfide
Smältpunkt -83 °C
Densitet 0.845 g/mL
Kokpunkt 38 °C
Flampunkt -48 °C (-54 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.4351
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1164
Merck Index 14,6123
Löslighetsinformation Blandad med alkoholer, etrar, ester, ketoner, alifatiska och aromatiska kolväten. Lite blandigt med
IUPAC-namn (metylsulfanyl)metan
Formel vikt 62.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.