Läs mer
Dimetylsulfid, TRC
Produktkod. 30449411
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30449411 10 g
1 options
Produktkod. 30449411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34800010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Molekylformel C2 H6 S
Kvantitet 10 g
Synonym Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
InChI formel InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
LEDER CSC
IUPAC-namn Metylsulfanylmetan
Molekylvikt (g/mol) 62.13
Formel vikt 62.019