Läs mer
Dimetylsulfit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10675002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675002 100 mL Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10675002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148751000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 616-42-2 | C2H6O3S | 110.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfite
Namnnotering 99%
CAS 616-42-2
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H6O3S
Linjär formel (CH3O)2SO
Brytningsindex 1.4085 to 1.4105
MDL-nummer MFCD00008415
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 282
Fieser 01,296
Synonym methyl sulfite, sulfurous acid, dimethyl ester, dimethyl sulphite, dimethoxy sulfoxide, dimethylsulfit, unii-9jfa40s66p, ch3o 2so, sulphurous acid dimethyl ester, dimethyl ester of sulfurous acid, dimethylsulfite
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf,slightly soluble in nonpolar solvents
InChI-nyckel BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
LEDER COS(=O)OC
IUPAC-namn dimetylsulfit
Molekylvikt (g/mol) 110.13
PubChem CID 69223
ChEBI CHEBI:48858
Formel vikt 110.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.