Läs mer
Dimetylsulfon, 98 %
Beskrivning
Dimetylsulfon används som högtemperaturlösningsmedel för både oorganiska och organiska ämnen. Det fungerar som ett mellanliggande såväl som medium i organisk syntes. Det spelar en viktig roll som kolkälla av den luftburna bakterien Afipia. Det används också som ett extraktionslösningsmedel för separation av aromatiska föreningar som bensen, toluen och xylener från alifatiska kolväten. Vidare används det i polymerisationsprocessen. Den finner tillämpning i läkemedel, jordbrukskemikalier, färg och beläggningsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetylsulfon används som högtemperaturlösningsmedel för både oorganiska och organiska ämnen. Det fungerar som ett mellanliggande såväl som medium i organisk syntes. Det spelar en viktig roll som kolkälla av den luftburna bakterien Afipia. Det används också som ett extraktionslösningsmedel för separation av aromatiska föreningar som bensen, toluen och xylener från alifatiska kolväten. Vidare används det i polymerisationsprocessen. Den finner tillämpning i läkemedel, jordbrukskemikalier, färg och beläggningsmaterial.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, etanol och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl sulfone |
| Smältpunkt | 108 °C till 111 °C |
| Densitet | 1.45 |
| Kokpunkt | 238 °C |
| Flampunkt | 143 °C (289 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1737717 |
| Merck Index | 14,3258 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, metanol, etanol och aceton. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.