missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimetylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7025987
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11420367

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21747.30

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol

Dimetylsulfon används som högtemperaturlösningsmedel för både oorganiska och organiska ämnen. Det fungerar som ett mellanliggande såväl som medium i organisk syntes. Det spelar en viktig roll som kolkälla av den luftburna bakterien Afipia. Det används också som ett extraktionslösningsmedel för separation av aromatiska föreningar som bensen, toluen och xylener från alifatiska kolväten. Vidare används det i polymerisationsprocessen. Den finner tillämpning i läkemedel, jordbrukskemikalier, färg och beläggningsmaterial.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
Dimetylsulfon används som högtemperaturlösningsmedel för både oorganiska och organiska ämnen. Det fungerar som ett mellanliggande såväl som medium i organisk syntes. Det spelar en viktig roll som kolkälla av den luftburna bakterien Afipia. Det används också som ett extraktionslösningsmedel för separation av aromatiska föreningar som bensen, toluen och xylener från alifatiska kolväten. Vidare används det i polymerisationsprocessen. Den finner tillämpning i läkemedel, jordbrukskemikalier, färg och beläggningsmaterial.

Löslighet Löslig i
vatten, metanol, etanol och aceton.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67-71-0
Molekylformel C2H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 94.13
MDL-nummer MFCD00007566
InChI-nyckel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-namn metylsulfonylmetan
LEDER CS(C)(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfone
Smältpunkt 108°C to 111°C
Densitet 1.45
Kokpunkt 238°C
Flampunkt 143°C (289°F)
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Beilstein 1737717
Merck Index 14,3258
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetone.
Formel vikt 94.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.