Läs mer
Dimetylsulfon, TRC
Produktkod. 30372372
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30372372 10 g
1 options
Produktkod. 30372372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47935010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Sulfone (MSM)
CAS 67-71-0
Molekylformel C2 H6 O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone
InChI formel InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LEDER CS(=O)(=O)C
IUPAC-namn Metylsulfonylmetan
Molekylvikt (g/mol) 94.13
Formel vikt 94.0089