Läs mer
Dimethyl Sulfoxide (13C2, 99%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Sulfoxide-13C2 |
| CAS | 136321-15-8 |
| Molekylformel | 13C2H6OS |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | DMSO-13C2, Dimethyl Sulfoxide (13C2), 13C Labeled dimethyl sulfoxide, Methyl sulfoxide-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1 |
| LEDER | [13CH3]S(=O)[13CH3] |
| IUPAC-namn | ((methyl-13C)sulfinyl)methane-13C; Methane-13C, sulfinylbis- (9CI) |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.11 |
| Formel vikt | 80.02 |