Läs mer
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Solstice
Produktkod. 15677820 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
10 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677820 10 L Poly Pail 10 L
15657830 6 x 1 L Poly Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15677820 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer D587910L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn methanesulfinylmethane
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.5°C
Färg Colorless
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 10 L
Explosionsgräns 42% (63°F)
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Odör Characteristic
Förpackning Poly Pail
Fysisk form Liquid
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Kokpunkt 189°C
Formel vikt 78.13g/mol
Procent renhet ≥99.5%