Produktkod. 15645470
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15645470
1 L
Glasflaska
1 L
15655470
250 mL
Glasflaska
250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod.
15645470
Leverantör
Honeywell Riedel-de Haën
Leverantörsnummer
416411L
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
för UV-spektroskopi,≥ 99,8 % (GC)
Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Kemiska identifierare
CAS
67-68-5
Molekylformel
C2H6OS
Molekylvikt (g/mol)
78.13
MDL-nummer
MFCD00002089
InChI-nyckel
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID
679
ChEBI
CHEBI:28262
IUPAC-namn
metylsulfinylmetan
LEDER
CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt
18.5°c
Densitet
1.10g/mL
Kvantitet
1 L
Explosionsgräns
42% (63°F)
Flampunkt
87°C (188.6°F)
Tändpunkt
573°F
Förpackning
Glasflaska
Brytningsindex
1.479
Linjär formel
(CH3 )2 SO
Ångtryck
0.42mmHg (20°C)
Beilstein
506008
Kokpunkt
189°C
Formel vikt
78.13g/mol
Procent renhet
≥99.8% (GC)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .