Läs mer
Dimetylsulfoxid,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15685630
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685630 500 mL 500ml
15645630 100 mL 100ml
15655630 1 L 1 L
15665630 2.5 L 2.5 L
15605640 6 x 500 mL Paket med 6
15658410 4 L 4 L
15695630 6 x 1 L Paket med 6
15675630 4 x 4 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15685630 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 472301500ML
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens,≥ 99,9 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Färg Färglös
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 42%, 63°F
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42 mmHg (20°C)
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet ACS-reagens