Läs mer
Dimetylsulfoxid, ≥99,9 %, Solstice
Produktkod. 15695630
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15695630 6 x 1 L Paket med 6
15645630 100 mL 100ml
15685630 500 mL 500ml
15655630 1 L 1 L
15665630 2.5 L 2.5 L
15605640 6 x 500 mL Paket med 6
15658410 4 L 4 L
15675630 4 x 4 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15695630 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 4723016X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6855.00 SEK
    5141.57 SEK / Paket med 6
    Save 1713.43 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-03-2027
ACS-reagens,≥ 99,9 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Färg Färglös
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 42 %, 63 °F
Flampunkt 87 °C (188,6 °F)
Tändpunkt 573 °F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78,13 g/mol
Procent renhet ≥99.9%