Läs mer
Dimetylsulfoxid, 99,97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466521 250 mL 250ml
11446521 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219481983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1869.49 SEK / 250ml
    Save 95.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Färg Färglös
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Flytande Till Fast
Analysprocentintervall 0.9997
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Formel vikt 78.13