Läs mer
Dimetylsulfoxid,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl sulfoxide |
| Kvantitet | 25 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| IUPAC-namn | metylsulfinylmetan |
| Formel vikt | 78.1 |
| Procent renhet | ≥99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dimethyl Sulfoxide, cell culture reagent
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.