Läs mer
Dimetylsulfoxid,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432691 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
500ml
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11432691
Brand: MP Biomedicals 0219605591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall ≥99%
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Formel vikt 78.1
Procent renhet ≥99%