Läs mer
Dimetylsulfoxid, 99+%
Produktkod. 11410843
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410843 2500 g -
11400843 500 g 500g
11420843 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13280.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    972.65 SEK / 2500g
    Save 192.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimetylsulfoxid (DMSO) används som lösningsmedel för kemiska reaktioner som involverar salter, framför allt i Finkelstein-reaktioner och i andra nukleofila substitutioner. Det används också i frostskyddsmedel eller hydraulvätskor och används vid oxidation av tioler och disulfider till sulfonsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylsulfoxid (DMSO) används som lösningsmedel för kemiska reaktioner som involverar salter, framför allt i Finkelstein-reaktioner och i andra nukleofila substitutioner. Det används också i frostskyddsmedel eller hydraulvätskor och används vid oxidation av tioler och disulfider till sulfonsyror. Det används också som ett kryoskyddsmedel och läggs till cellmedia för att minska isbildning och därigenom förhindra celldöd under frysningsprocessen.
Löslighet Blandbar
med vatten, etanol, eter, bensen, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, fosforhalogenider, starka syror, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Densitet 1.101
Kvantitet 2500 g
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.479
Linjär formel (CH3)2SO
Merck Index 143259
Kokpunkt 189 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, eter, bensen, kloroform och aceton.
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.