Läs mer
Dimetylsulfoxid, ACS, 99,9 % min
Produktkod. 11397938
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397938 1 L 1 L
11495170 500 mL 500ml
11387938 4 x 1 L 4 L
11367938 4 L 4 L
11377938 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11397938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036480.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1169.65 SEK / 1 L
    Save 285.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Det används som lösningsmedel för kemiska reaktioner som involverar salter, framför allt i Finkelstein-reaktioner och i andra nukleofila substitutioner. Används i frostskyddsmedel eller hydraulvätskor. Används vid oxidation av tioler och disulfider till sulfonsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Färglös
Densitet 1.101 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Fysisk form Klar, färglös vätska
Brytningsindex 1.479
Analysprocentintervall 99.9%
Beilstein 506008
Kokpunkt 189 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, dietyleter, etanol, aceton, eter, koltetraklorid och etylacetat.
Formel vikt 78.13
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.