Läs mer
Dimethyl Sulfoxide, for Amino Acid Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10365890 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365890 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10365890 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4128/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Specifikationer
Smältpunkt 18.4°C
CAS 67-68-5
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C2H6OS
Ångtryck 0.55mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00002089
Viskositet 1.98 mPaS at 25°C
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Kokpunkt 189°C
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn methylsulfinylmethane
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vikt 78.13g/mol