Läs mer
Dimetylsulfoxid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578544 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578544 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15578544 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 922401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfoxide
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 89.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Densitet 1L = 1.10kg
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens