Läs mer
Dimetylsulfoxid, bioreagens
Produktkod. 15488089
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488089 50 mL 50ml
15498089 100 mL 100ml
15408099 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66650.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 SEK
    626.65 SEK / 50ml
    Save 153.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
DMSO är ett polärt aprotiskt lösningsmedel som används i kemiska reaktioner, i polymeraskedjereaktioner och som ett kryoskyddande vitrifieringsmedel för bevarande av celler, vävnader och organ. DMSO används i cellfrysningsmedia för att skydda celler från iskristallinducerad mekanisk skada. Det används för fryst lagring av primära, sub-odlade och rekombinanta heteroploida och hybridomcellinjer, embryonala stamceller och hematopoetiska stamceller. DMSO används ofta i kombinationer med BSA eller fetalt bovint serum.
Löslighet Löslig i vatten
, metanol, aceton, eter, bensen, kloroform.
Anmärkningar
Submikron filtrerad. Förvara i rumstemperatur (15-30 C), °torka. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Namnnotering Bioreagens
Färg Färglös
Densitet 1.101 g/mL
Kvantitet 50 mL
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Odör Mild
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.479
Beilstein 506008
Kokpunkt 189 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, aceton, eter, bensen, kloroform.
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.