Learn More
Descrizione
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, metylsulfoxid, dimexid, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader C, 262 g, 82 g, 3 mol, 2 g, 3,2 g, färglös, 8,26 g, 3,2 g, färglös IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader C, 2089
Specifica
Specifica
| Smältpunkt | 18.4°C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 0.55mbar at 20°C |
| Viskositet | 1.98 mPaS at 25°C |
| Kokpunkt | 189°C |
| IUPAC-namn | metylsulfinylmetan |
| Formel vikt | 78.13g/mol |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.