Beskrivning
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, metylsulfoxid, dimexid, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader C, 262 g, 82 g, 3 mol, 2 g, 3,2 g, färglös, 8,26 g, 3,2 g, färglös IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader C, 2089
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18.4 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 0,55 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 1,98 mPaS vid 25 °C |
| Kokpunkt | 189 °C |
| IUPAC-namn | metylsulfinylmetan |
| Formel vikt | 78,13 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid