Läs mer
Dimetylsulfoxid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10213810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10213810 500 mL HDPE-flaska 500ml
10206581 1 L HDPE-flaska 1 L
10162090 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
11403893 5 L HDPE-flaska 5 L
10194423 10 L Plastbehållare 10 L
10318153 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10213810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4121/PB08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, metylsulfoxid, dimelexid, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader. C, CHEBI:28262, Färglös, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader. C, 2089 | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, metylsulfoxid, dimexid, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader C, 262 g, 82 g, 3 mol, 2 g, 3,2 g, färglös, 8,26 g, 3,2 g, färglös IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt 18.4°C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPaS at 25°C
Kokpunkt 189°C
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13g/mol