Läs mer
Dimetylsulfoxid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10318153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10318153
Brand: Fisher Chemical D/4121/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, metylsulfoxid, dimexid, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader C, 262 g, 82 g, 3 mol, 2 g, 3,2 g, färglös, 8,26 g, 3,2 g, färglös IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt 18.4°C
Färg Färglös
Kokpunkt 189°C
Kvantitet 25 L
Förpackning Plastbehållare
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPaS at 25°C
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Formel vikt 78.13g/mol