Läs mer
Dimetylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15634630
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15634630 2.5 L 2.5 L
15604630 100 mL 100ml
15674630 500 mL 500ml
15624630 1 L 1 L
15644630 2 L 2 L
15684630 6 x 1 L Paket med 6
15654630 4 x 2.5 L Paket med 4
15664630 4 x 4 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Superkyler lätt och smälter om långsamt i rumstemperatur. Den stelnade produkten kan återflytande genom att värmas till rumstemperatur utan att skada produkten.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15634630 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348692.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Superkyler lätt och smälter om långsamt i rumstemperatur. Den stelnade produkten kan återflytande genom att värmas till rumstemperatur utan att skada produkten.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,7 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 16°C to 19°C
Namnnotering for HPLC
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.479
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Kokpunkt 189°C
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfoxide