Läs mer
Dimetylsulfoxid-d{6}, 100 % (isotopisk), innehåller 0,03 % v/v TMS
Produktkod. 11349977
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349977 2 Ea. Paket med 2
11354328 10 Ea. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11349977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042286.SA
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
DMSO är ett vanligt polärt lösningsmedel som används i NMR, PCR, som ett kryoskyddsmedel och som ett universellt lösningsmedel för många föreningar. Deutererad DMSO är ett vanligt lösningsmedel som används vid NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.18 g/mL
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Karakteristisk
Förpackning Förinställd ampull
Brytningsindex 1.476
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 2 Ea.
Smältpunkt 20°C
Kokpunkt 190°C
Löslighetsinformation Minimum isotopic purity 99.96%
Formel vikt 84.17
Procent renhet 100%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains 0.03% v/v TMS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.