Läs mer
Dimetylsulfoxid-d{6}, 99,5 % (isotopisk)
Produktkod. 11402928
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402928 50 g 50g
11492918 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11402928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16893.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
DMSO-d 6 är ett valfritt lösningsmedel inom NMR-spektroskopi, på grund av dess unika egenskaper att lösa både opolära och polära föreningar, blandbarhet med nästan alla organiska lösningsmedel och möjliggöra högtemperaturdynamiska NMR-studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DMSO-d 6 är ett valfritt lösningsmedel inom NMR-spektroskopi, på grund av dess unika egenskaper att lösa både opolära och polära föreningar, blandbarhet med nästan alla organiska lösningsmedel och möjliggöra dynamiska NMR-studier vid hög temperatur.
Löslighet Blandbar med vatten
och med nästan alla organiska lösningsmedel som alkoholer, estrar, ketoner, klorerade lösningsmedel och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
NMR lösningsmedel. Dimetylsulfoxid (DMSO) har en smältpunkt på °20 C, frysning nära rumstemperatur. Ibland när den levereras kommer den att vara i fast tillstånd. För att återställa materialet till flytande tillstånd, tina det i ett varmt vattenbad. Försiktighet måste iakttas för att förhindra vattenförorening. Den är stabil, brännbar och fuktkänslig. Inkompatibel med syraklorider, starka syror, fosforhalogenider, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfoxide-d6
Densitet 1.18 g/mL
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.476
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 50 g
Smältpunkt 20 °C
Kokpunkt 190 °C
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och med nästan alla organiska lösningsmedel såsom alkoholer, ester, ketoner, klorerade lösningsmedel och aromatiska kolväten.
Formel vikt 84.17
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.