Läs mer
Dimetylsulfoxid-d{6}, 99,5 % (isotopisk)
Beskrivning
DMSO-d 6 är ett valfritt lösningsmedel inom NMR-spektroskopi, på grund av dess unika egenskaper att lösa både opolära och polära föreningar, blandbarhet med nästan alla organiska lösningsmedel och möjliggöra högtemperaturdynamiska NMR-studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
DMSO-d 6 är ett valfritt lösningsmedel inom NMR-spektroskopi, på grund av dess unika egenskaper att lösa både opolära och polära föreningar, blandbarhet med nästan alla organiska lösningsmedel och möjliggöra dynamiska NMR-studier vid hög temperatur.
Löslighet Blandbar med vatten
och med nästan alla organiska lösningsmedel som alkoholer, estrar, ketoner, klorerade lösningsmedel och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
NMR lösningsmedel. Dimetylsulfoxid (DMSO) har en smältpunkt på °20 C, frysning nära rumstemperatur. Ibland när den levereras kommer den att vara i fast tillstånd. För att återställa materialet till flytande tillstånd, tina det i ett varmt vattenbad. Försiktighet måste iakttas för att förhindra vattenförorening. Den är stabil, brännbar och fuktkänslig. Inkompatibel med syraklorider, starka syror, fosforhalogenider, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Sulfoxide-d6 |
| Densitet | 1.18 g/mL |
| Flampunkt | 88°C (190°F) |
| Brytningsindex | 1.476 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Kvantitet | 10 g |
| Smältpunkt | 20°C |
| Kokpunkt | 190°C |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Löslighetsinformation | Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.