Läs mer
Dimethyl sulfoxide-d6, 100% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339977
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339977 10 Ea. Paket med 10
11329977 2 Ea. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11339977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042285.KV
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. In combination with pyridine-d5, it plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.18 g/mL
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Karakteristisk
Förpackning Förinställd ampull
Brytningsindex 1.476
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 10 Ea.
Smältpunkt 20°C
Kokpunkt 190°C
Löslighetsinformation Miscible with water and diethyl ether.
Formel vikt 84.17
Procent renhet 100%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.