Läs mer
Dimetylsulfoxid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10293800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10293800 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10080110 500 mL HDPE-flaska 500ml
10305800 5 L HDPE-flaska 5 L
10589950 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10293800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4120/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    964.79 SEK / 2.5 L
    Save 160.21 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demsodrox, metylsulfoxid, dimexid, metan, sulfinylbis, dimetylsulfoxid, dmso, demavet, dimetylsulfoxid, dimetylsulfoxid, demasorb, 500mL, 189 grader C, 261 g, 27g, 27g, färglös, 827g, 27g IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metylsulfinylmetan, 18,4 grader C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt 18.4 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0,55 mbar vid 20 °C
Viskositet 1,98 mPaS vid 25 °C
Kokpunkt 189 °C
Formel vikt 78,13 g/mol