Läs mer
Dimetylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Beskrivning
Dimetylsulfoxid,> -99,7%, C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, metan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimetylsulfoxid, demavet, dimetylsulfoxid, demsodrox, dimetylsulfoxid, dimexid, metylsulfoxid, 100mL,< -0,30 Absorbansenheter vid 280 nm, ångtryck: 0,55 mbar vid 20 grader C,> -99,7 %
DMSO är ett kryokonserveringsmedel för celler och kan även användas i bakterietransformationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Sulfoxide |
| Smältpunkt | 18.4 °C |
| Abs. | ≤0,30 absorptionsenheter vid 280 nm |
| Färg | Färglös |
| Nedbrytningsinformation | >190 °C |
| Densitet | 1.100g/cm³ |
| Kvantitet | 100 mL |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |