Läs mer
Dimetylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10499683
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Glasflaska
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499683 1 L HDPE-flaska 1 L
10103483 100 mL Glasflaska 100ml
11463883 4 L Amber Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499683 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2311
Request Bulk or Custom Format
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimetylsulfoxid,> -99,7%, C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, metan, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimetylsulfoxid, demavet, dimetylsulfoxid, demsodrox, dimetylsulfoxid, dimexid, metylsulfoxid, 100mL,< -0,30 Absorbansenheter vid 280 nm, ångtryck: 0,55 mbar vid 20 grader C,> -99,7 %
DMSO är ett kryokonserveringsmedel för celler och kan även användas i bakterietransformationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfoxide
Smältpunkt 18.4°C
Abs. ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >190°C
Densitet 1.100g/cm³
Kvantitet 1 L
Identifiering Pass Test
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Analysprocentintervall ≥99.7 %
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.98 mPa/s at 25°C
Vatten 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Kokpunkt 189°C
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥99.7%