Läs mer
Dimetylsulfoxid, För ACS-analys,≥ 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450522 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450522 0.5 L 500ml
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11450522 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Namnnotering For ACS analysis
CAS 67-68-5
Färg Färglös
Densitet 1.104g/cm3 at 20°C
Kvantitet 0.5 L
Fysisk form Flytande Till Fast
Analysprocentintervall ≥99.9%
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00002089
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vikt 78.13