Läs mer
Dimetylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 17844591 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17844591 6 x 1 L Glasflaska
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17844591 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 517796X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testad,≥ 99,9 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    CAS 67-68-5
    Kvantitet 6 x 1 L
    Förpackning Glasflaska
    Fysisk form Vätska
    PubChem CID 679
    ChEBI CHEBI:28262
    Procent renhet min. 99.9 %