Läs mer
Dimetylsulfoxid, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10387791 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10387791 2.5 L 2.5 L
10500151 250 mL 250ml
10122140 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10387791 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4125/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3286.32 SEK
    2882.13 SEK / 2.5 L
    Save 404.19 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt 18.4 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0,55 mbar vid 20 °C
Viskositet 1,98 mPaS vid 25 °C
Kokpunkt 189 °C
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78,13 g/mol