Läs mer
Dimetylsulfoxid, HPLC-grad, 99,9+%
Produktkod. 11378167
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378167 1 L 1 L
11398167 4 x 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022914.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2037.65 SEK / 1 L
    Save 397.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimetylsulfoxid används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 1,101 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Tändpunkt 270 °C (518 °F)
Odör Mild
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.479
Analysprocentintervall >99.9%
Beilstein 506008
Kokpunkt 189 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, eter, bensen, kloroform och aceton.
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.