Läs mer
Dimetylsulfoxid molekylärbiologi MP Biomedicals
Produktkod. 11456521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456521 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11456521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219481980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1072.15 SEK
    934.74 SEK / 100ml
    Save 137.41 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfoxide
CAS 67-68-5
Densitet 1,104 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00002089
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vikt 78.13
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Dimethyl Sulfoxide, molecular biology reagent