Produktkod. 15674710
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15674710
6 x 1 L
Glass Bottle
Paket med 6
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod.
15674710
Leverantör
Honeywell Riedel-de Haën
Leverantörsnummer
349436X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt
16°C to 19°C
CAS
67-68-5
Densitet
1.10g/mL
Kvantitet
6 x 1 L
Explosionsgräns
42% (63°F)
Flampunkt
87°C (188.6°F)
Tändpunkt
573°F
Förpackning
Glass Bottle
Fysisk form
Liquid
Molekylformel
C2H6OS
Linjär formel
(CH3 )2 SO
Ångtryck
0.42mmHg (20°C)
MDL-nummer
MFCD00002089
Beilstein
506008
Synonym
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Kokpunkt
189°C
InChI-nyckel
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CS(C)=O
IUPAC-namn
methylsulfinylmethane
Molekylvikt (g/mol)
78.13
PubChem CID
679
ChEBI
CHEBI:28262
Formel vikt
78.13g/mol
Procent renhet
≥99.9% (GC)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .