Läs mer
Dimetylsulfoxid, Puriss p.a, ACS-reagens, ≥99,9 % (GC), Solstice
Produktkod. 15615470
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15615470 1 L Poly flaska 1 L
1 options
Produktkod. 15615470 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 416401L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.19 SEK
    397.30 SEK / 1 L
    Save 2007.89 SEK
    83% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,9 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Färg Färglös
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 42%
Tändpunkt 573 °C
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex 1,478 till 1,48
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0,42 mmHg (20 °C)
Vatten 0 till 0,1 % (Koulometriskt)
Beilstein 506008
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78,13 g/mol
Procent renhet ≥99,9 % (GC)
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfoxide