Läs mer
Dimetylsulfoxid, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell
Produktkod. 15635470
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15635470 500 mL 500ml
15605470 100 mL 100ml
15625470 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15635470 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 41640500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 42%, 63°F
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formel vikt 78.13g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa