Läs mer
Dimetylsulfoxid, puriss. pa, Honeywell
Produktkod. 15644710
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15644710
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 349431L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Puriss. pa, torkad,≤ 0,02% vatten
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 42%, 63°F
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formel vikt 78.13g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Dimethyl sulfoxide