Läs mer
Dimetylsulfoxid, puriss. pa, Honeywell
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl sulfoxide |
| Densitet | 1.10g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 42%, 63°F |
| Flampunkt | 87°C (188.6°F) |
| Tändpunkt | 573°F |
| Linjär formel | (CH3)2SO |
| Ångtryck | 0.42 mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| Formel vikt | 78.13g/mol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dimethyl sulfoxide