Läs mer
Dimetylsulfoxid, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15607830
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Förpackningsstorlek:
1 GAL
1 L
100ml
2.5 L
230kg
25 L
4 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15607830 2.5 L 2.5 L
15667820 100 mL 100ml
15637830 500 mL 500ml
15697820 1 L 1 L
15698480 4 L 4 L
15647830 5 L 5 L
15627830 25 L 25 L
15687820 1 gA 1 GAL
15617830 230 kg 230kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15607830 Leverantör Fluka Leverantörsnummer D58792.5L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 42%, 63 °F
Flampunkt 87 °C (188,6 °F)
Tändpunkt 573 °F
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78,13 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Reagens