Läs mer
Dimetylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15665297
Change view
25 L
Produktkod.
15665297 25 L
1 options
Produktkod. 15665297 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 4164025L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,9 % (GC)
ACS Lösningsmedel för allmän användning
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
pH Not applicable
Smältpunkt 18.5°C
CAS 67-68-5
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Plasthink
Molekylformel C2H6OS
Synonym DMSO
Kokpunkt 189°C
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13
Procent renhet 0.999
Kvalitet ACS