Läs mer
Dimethyl sulfoxide, Spectrophotometric Grade, 99.9+%
Produktkod. 11358357
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
4 L
Product Code. 11358357
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 032434.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimetylsulfoxid används i spektrofotometri och miljötester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
LEDER CS(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4°C
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.101
Kokpunkt 189°C
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 87°C (189°F)
Odör Mild
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.479
Analysprocentintervall >99.9%
Ångtryck 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
Formel vikt 78.13
Kvalitet Spektrofotometrisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.