Läs mer
Dimethyl Sulfoxide, Supelco™
Produktkod. 15803831
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15803831 1 L 1 L
15813831 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15803831 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1029311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1293.82 SEK / 1 L
    Save 956.18 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H2O)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Sulfoxide
Smältpunkt 16°C to 19°C (lit.)
Densitet 1.10 g/mL
Kvantitet 1 L
Molekylformel (CH3)2SO
MDL-nummer MFCD00002089
Synonym Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO, DMSO
Kokpunkt 189°C
Molekylvikt (g/mol) 78.13