Läs mer
Dimetylsulfoxid, Testad enligt Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15675360
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675360 100 mL Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 15675360 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 39291100ML
Request Bulk or Custom Format
Testad enligt Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Densitet 1.10g/mL
Kvantitet 100 mL
Explosionsgräns 42% (63°F)
Flampunkt 87°C (188.6°F)
Tändpunkt 573°F
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H6OS
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck 0.42mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00002089
Beilstein 506008
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formel vikt 78.13g/mol