Läs mer
Dimetylsulfoxid, TRC
Produktkod. 30374603
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374603 5 mL
30378977 100 mL
30372966 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4793805ML
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylsulfoxide
CAS 67-68-5
Molekylformel C2 H6 O S
Kvantitet 5 mL
Synonym Dimethyl sulfoxide, Sulfinylbismethane, Methylsulfinylmethane, Methane, sulfinylbis- (9CI), Methyl sulfoxide (8CI), DMS 70, DMS 90, DMSO, DMSO Evol, Demasorb, Demavet, Demeso, Demsodrox, Dimethyl sulfoxide, Dimethyl sulphoxide, Dimethylsulfoxide, Dimexide, Dimexidum, Dipirartril-tropico, Dolicur, Domoso, Dromisol, Durasorb, Gamasol 90, Herpid, Hyadur, Infiltrina, Kemsol, NSC 763, Rimso 50, SQ 9453, Sclerosol, Somipront, Sulfinylbismethane, Syntexan, Methane, 1,1'-sulfinylbis-
InChI formel InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
LEDER CS(=O)C
IUPAC-namn Metylsulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13
Formel vikt 78.0139