Läs mer
Dimethyl sulphoxide, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Produktkod. 15568654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
15568654 1 L
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15568654 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9754.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
For headspace gas chromatography
Specifikationer
CAS 67-68-5
Aciditet max. 0.0005 meq/g
Kvantitet 1 L
Analysprocentintervall min. 99.9%
Rester efter avdunstning max. 0.0005%
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00002089
Vatten max. 0.05%
Synonym DMSO , Methyl sulphoxide
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn methanesulfinylmethane
Molekylvikt (g/mol) 78.13