Läs mer
Dimetylsulfoxid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10198150 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10198150 1 L
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10198150 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7033.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt 18.5°C
CAS 67-68-5
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 1.101 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 87°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.01%
Analysprocentintervall min. 99.0%
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00002089
Vatten max. 0.2%
Kokpunkt 189°C (1013 hPa)
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(C)=O
IUPAC-namn metansulfinylmetan
Molekylvikt (g/mol) 78.13